Documenti fondamentali
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
Sinonimo/i:
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Beilstein:
1525008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. ebollizione
97 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
maleimide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Refrigerate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary