Key Documents
41314
Sigma-Aldrich
2-Maleimidoethyl mesylate
technical, ≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Maleimidoethyl methanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO5S
Peso molecolare:
219.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
maleimide
mesylate
Stringa SMILE
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)