559520
4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(NO2)2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
144-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?