Documenti fondamentali
C60406
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
108 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)