642800
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(Br)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)