554510
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamine
98%
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3