433594
2-Piperidineethanol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCC1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Cyclin-dependent kinase inhibitors
Anti-HIV agents
Tetraponerine analogs
Reactant for cyclization of secondary homoallylic amines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?