Key Documents
H28203
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethanol, 4-Morpholineethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
104375
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
227 °C/757 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Peter A Burland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5679-5692 (2011-08-25)
In this work libraries of morpholines and oxazepanes have been prepared via the reductive amination reaction between dialdehydes, derived from carbohydrates, and a range of amines. In this way, functionalised morpholines and oxazepanes have been prepared that include N-alkylated derivatives
Antoine Frère et al.
Biomacromolecules, 16(3), 769-779 (2015-01-21)
RNAi therapeutics are promising therapeutic tools that have sparked the interest of many researchers. In an effort to provide a safe alternative to PEI, we have designed a series of new guanidinium- and morpholino-functionalized biocompatible and biodegradable polycarbonate vectors. The