Documenti fondamentali
M79506
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)