146358
1-Ethyl-2-pyrrolidone
98%
Sinonimo/i:
NEP
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
97 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?