537306
D-Hydroorotic acid
98%
Sinonimo/i:
R-2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, Dihydro-D-orotic acid
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −33°, c = 1 in NaHCO3
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m1/s1
UFIVEPVSAGBUSI-UWTATZPHSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)