662313
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Formula condensata:
C8H6N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
236-240 °C
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-8-4-14-7-2-1-5(10(12)13)3-6(7)9-8/h1-3H,4H2,(H,9,11)
UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?