96483
Zinc iodide
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
445 °C (lit.)
Densità
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A3 coupling/cycloisomerization.
- As a catalyst for one-pot synthesis of quinoxalines.
- As a precursor to synthesize highly luminescent quantum dots.
- As a redox electrolyte in hybrid energy storage systems.
- As a dopant to prepare highly flexible PVA composite films. The addition of zinc iodide enhances the optoelectronic properties of polymer composite.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?