230014
Zinc iodide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
445 °C (lit.)
Densità
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- An electrolyte in Zinc-iodine redox flow batteries.
- An additive to prepare air-stable cationic lead perovskite films. The addition of ZnI2 enhances the film stability and photoluminescence without affecting the bandgap.
- As a precursor to prepare efficient, eco-friendly, and high color purity inkjet-printed blue InP/ZnS/ZnS quantum dot light-emitting diodes.
- A catalyst in promoting various chemical transformations, for example, in the direct synthesis of 2,3-Dihydroisoxazoles via a [3+2] cycloaddition reaction of the nitrones and terminal alkynes.
- An activator/initiator in living cationic polymerization reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.