P45850
Pipecolinic acid
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pipecolinic acid, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
LC/MS: suitable
Colore
white to beige
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.