Documenti fondamentali
706434
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
Beilstein:
4718405
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
153-158 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)