Documenti fondamentali
55332
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 550
~40% active ingredients in H2O
Sinonimo/i:
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Descrizione
cationic
Concentrazione
~40% active ingredients in H2O
tecniche
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)C)C=C.N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Luviquat is a trademark of BASF SE
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)