548014
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
≥98%
Sinonimo/i:
DPIHFP
Saggio
≥98%
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.F6P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H;/q+1;-1
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
548014-25G | 4061833599112 |
548014-5G | 4061832574790 |