Documenti fondamentali
530964
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl6N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)