526940
Triphenylsulfonium triflate
Sinonimo/i:
TPST, Triphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Livello qualitativo
λmax
233 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.CHF3O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-15H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
FAYMLNNRGCYLSR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?