Documenti fondamentali
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinonimo/i:
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14F3IO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)