531081
N-Hydroxynaphthalimide triflate
electronic grade, ≥99%
Sinonimo/i:
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulfonate, HNT, NHN-TF
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Saggio
≥99%
Punto di fusione
212.1-214.2 °C
Solubilità
PGMEA: 1%
ethyl lactate: <1%
γ-butyrolactone: ~2%
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C13H6F3NO5S/c14-13(15,16)23(20,21)22-17-11(18)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(17)19/h1-6H
LWHOMMCIJIJIGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
531081-1G | 4061826751237 |
531081-5G |