Documenti fondamentali
536717
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution
5 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
Poly(amidoamine)
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NH2)256
Numero CAS:
Peso molecolare:
58046.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amino surface groups
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
generation 6.0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
256
Densità
0.806 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 256 surface primary amino groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
536717-5G4061837697357
536717-1G4061837697333
536717-2G4061837697340