536784
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)256
Numero CAS:
Peso molecolare:
52900.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Stato
liquid
PM
generation 5.5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
256
Indice di rifrazione
n20/D 1.337
Densità
0.8 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 256 surface carboxylate groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Maria Dąbkowska et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 120-120 (2020-09-02)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is essential for the development and function of human neurons, therefore it is a promising target for neurodegenerative disorders treatment. Here, we studied BDNF-based electrostatic complex with dendrimer nanoparticles encapsulated in polyethylene glycol (PEG) in neurotoxin-treated