Documenti fondamentali
412430
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.5 solution
10 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
PAMAM G3.5
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)64
Numero CAS:
Peso molecolare:
12927.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Stato
solution
PM
generation 3.5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
64
Indice di rifrazione
n20/D 1.346
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.81 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 64 surface carboxylate groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.