Documenti fondamentali
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PAMAM-G4-COOH
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Peso molecolare:
20646.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
succinamic acid surface groups
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
PM
generation 4
Caratteristiche
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in H2O
N° gruppi superficiali
64
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Confezionamento
unit weight includes solvent
Note legali
Licensed for research use only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)