536776
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution
5 wt. % in methanol
Descrizione
amino surface groups
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
PM
generation 10.0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
4096
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 4096 surface primary amino groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?