Documenti fondamentali
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1390H2784N250O188
Numero CAS:
Peso molecolare:
26010.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
Descrizione
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Forma fisica
solution
PM
generation 4
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
64
Indice di rifrazione
n20/D 1.345
Densità
0.8 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)