Documenti fondamentali
536792
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)512
Peso molecolare:
106196.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
generation 6.5
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
512
Indice di rifrazione
n20/D 1.3378
Densità
0.805 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 512 surface carboxylate groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
536792-2.5G4061832565477