648159
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
About This Item
Formula condensata:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Peso molecolare:
28917.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
amino surface groups
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
generation 5
Caratteristiche
core type cystamine core
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
128
P. ebollizione
64.7 °C
Densità
0.860 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
unit weight includes solvent
Note legali
For research use only
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)