Documenti fondamentali
477834
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 2 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)16
Peso molecolare:
3271.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amidoethanol surface groups
Stato
liquid
PM
generation 2
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
16
Indice di rifrazione
n20/D 1.364
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.862 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains 16 surface hydroxyl groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)