Documenti fondamentali
529745
Sigma-Aldrich
Isopropyllithium solution
0.7 M in pentane
Sinonimo/i:
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.7 M in pentane
P. ebollizione
35-36 °C
Densità
0.632 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in a study of the alkylative ring opening of N-sulfonyl protected aziridines providing amino alcohols and ethers.
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-31.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8510-8515 (2006-10-27)
Organolithium-induced alkylative ring opening of N-sulfonyl-protected aziridinyl ethers is described. The reactions were efficiently carried out with a variety of organolithiums, providing a promising new strategy to unsaturated amino alcohols and ethers. Cis- and trans-1,4-dimethoxybut-2-ene-derived aziridines were prepared, and their