Documenti fondamentali
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
204-210 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)