Documenti fondamentali
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH=CHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
182-186 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)