Documenti fondamentali
568139
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylboronic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
169-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Contains varying amount of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)