Key Documents
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)