445231
2-Methoxyphenylboronic acid
95%
Sinonimo/i:
(2-Methoxyphenyl)boric acid, 2-Methoxybenzeneboronic acid, o-Anisylboronic acid, o-Methoxybenzeneboronic acid, o-Methoxyphenylboronic acid
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445231-1G | 4061826136584 |
445231-5G | 4061832283739 |