Documenti fondamentali
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Sinonimo/i:
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Formula condensata:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Concentrazione
80 wt. % in odorless mineral spirits
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
Densità
0.898 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymerization initiator
Note legali
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)