531758
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Sinonimo/i:
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Livello qualitativo
Concentrazione
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Punto di fusione
65 °C (SADT)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
531758-100ML | |
531758-500ML | 4061837817090 |