Documenti fondamentali
513660
Sigma-Aldrich
Luperox® TBEC, tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
95%
Sinonimo/i:
tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO3C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymerization initiator
Note legali
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)