512028
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
95%
Saggio
95%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane is an iodoorganosilane that can be synthesized from tert-butyl(chloro)dimethylsilane.
Applicazioni
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane may be used as a reagent in the multi-step synthesis of spermine synthon and decanucleotide-spermine conjugates.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Online synthesis of diblock cationic oligonucleotides for enhanced hybridization to their complementary sequence.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(8), 1173-1176 (2006-07-29)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 266-266 (2014)