Documenti fondamentali
491381
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorotoluene-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3C6H3(Cl)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
154-156 °C (lit.)
Densità
1.205 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3/i1+1
CSARJIQZOSVYHA-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)