387614
Ethylene oxide
≥99.5%
Sinonimo/i:
Oxirane
Saggio
≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3597 (lit.)
P. ebollizione
10.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−111 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethylene oxide serves as a starting material to produce ethylene glycols, surfactants, emulsifiers, and polyurethane foams.
Applicazioni
- Poly(ethylene oxides) and poly(ethyleneglycol)s.
- Ethylene carbonate via coupling reaction with CO2 catalyzed by imidazolium zinc tetrahalides.;
- α,ω-heterodifunctionalized poly(ethylene oxide)s using organocatalyst N-heterocyclic carbenes via ring-opening polymerization.
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?