Documenti fondamentali
GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
IN080230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-610-97
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)