Documenti fondamentali
GF54231139
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 30 x 30mm, 0.3mm thickness
Sinonimo/i:
IN130300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 542-311-39
Misura × spessore
30 mm × 30 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)