490997
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H415N2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?