Documenti fondamentali
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CF313CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
207 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)