485489
Dichloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
194 °C (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.575 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain,Liver,Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?