489328
Ethyl formate-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
52-54 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D
WBJINCZRORDGAQ-WFVSFCRTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?