78827
TDCPP-d15
analytical standard
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Stringa SMILE
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)